BAF371110138
Mieszadło magnetyczne SP Bel-Art® Spinbar®
cylindrical white PTFE-coated, L × diam. 1 in. (25.4 mm) × 0.375 in. (9.5 mm)
Synonim(y):
Spinbar® magnetic stir bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
cylindrical white PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37111-0138
dł. × śr.
1 in. (25.4 mm) × 0.375 in. (9.5 mm)
Opis ogólny
Cylindryczne mieszadła magnetyczne zapewniają doskonałe centrowanie i płynną pracę.
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Cechy i korzyści
- Mały, zdejmowany pierścień obrotowy w środku zwiększa ich wszechstronność.
- Pierścień obrotowy minimalizuje powierzchnię styku pręta z naczyniem, zmniejsza tarcie i ogranicza uszkodzenia plastikowych pojemników.
- Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE klasy VI wg FDA, USP® - doskonała kompatybilność chemiczna
- Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS
- Bezpieczny w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)