Kluczowe dokumenty
BAF203111718
SP 8949 Safe-Lab Joint Tubing Adapter
for 24/40 Tapered Joints
Synonim(y):
rurka adaptera
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20311-1718
otwór śr.
10 mm
Opis ogólny
Zatyczka posiada korpus z PTFE® z O-ringiem 617.
Cechy i korzyści
  • Polipropylenowa zakrętka na górze posiada wewnętrzny O-ring do regulacji głębokości szklanej rurki.
  • Dolne złącze wewnętrzne ma gwintowaną nakrętkę do łatwego wyjmowania adaptera
  • Nie można sterylizować w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)