BAF188720000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, holds 120 x 16-20mm Tubes
Synonim(y):
stojak polipropylenowy, uchwyt rurki
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold holds 120 x 16-20mm Tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18872-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
wys. platformy
2.8125 in. (71 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Łatwe śledzenie ostatniej napełnionej probówki poprzez użycie naprzemiennych rzędów i obracanie probówek
- Przydatny w laboratoriach klinicznych do przechowywania próbek
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)