Kluczowe dokumenty
BAF175750030
Snap Cap Vials
capacity 111 mL
Wybierz wielkość
72 EA
828,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EA
828,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pack of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17575-0030
pojemność
111 mL
probówka śr.
49 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Pojemniki styrenowe o sztywnych ściankach ze szczelnymi zatrzaskowymi pokrywami z polietylenu. Przezroczyste szkło zapewnia pełną widoczność. Doskonałe do przechowywania suchych materiałów, proszków, tabletek i innych. Ciężkie ścianki zapewniają długą żywotność. Nie stosować w temperaturach powyżej 70°C (158°F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)