BAB617005200
SP 8949 9073 Cyfrowy plastikowy stoper 10-godzinny z zegarem i kalendarzem
with certificate of calibration
Synonim(y):
Cyfrowy zegar, STOPERY CYFROWE H-B DURAC
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61700-5200
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 sec, resolution: 0.001
szer. × wys.
63 mm (2.5 in.) × 83 mm (3.3 in.)
Opis ogólny
Dostarczany z wielojęzycznymi (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) instrukcjami, stoper elektroniczny zawiera kalendarz i zegar.
Cechy i korzyści
- Posiada certyfikat kalibracji i indywidualny numer seryjny
- Przetestowany i skalibrowany w ekskluzywnym, potrójnie akredytowanym/zarejestrowanym laboratorium ISO/IEC 17025:2017, akredytowanym przez A2LA (certyfikat #2448.01), w oparciu o sprzęt, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST B61700-5200 przechowuje 30 czasów okrążeń i oblicza średni czas okrążenia, pozwala na 99 podzielonych czasów okrążeń i ma wskaźnik 10/320SEC
- Wymaga jednej baterii CR2032 (w zestawie)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)