Kluczowe dokumenty
BAB610041100
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Incubator Verification Thermometer
temp 60-120 °C, bottle volume 30 mL, Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Materiały
PFA (coated)
Właściwości
graduation 1 °F
Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
Thermometer fill, Enviro-Safe® Liquid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61004-1100
temp measuring range
60-120 °C
accuracy: ±1 °F
Długość
5.3 in. (135 mm)
objętość butelki
30 mL
Opis ogólny
Te bezrtęciowe termometry obejmują zakres od 15 do 50°C i są kalibrowane w jednym lub dwóch określonych punktach temperatury.
Cechy i korzyści
  • Weryfikacja temperatury próbek w inkubatorach
  • Przydatny do dokładnych odczytów temperatury bez zanieczyszczenia próbki
  • Napełniona butelka (w zestawie) imituje próbkę
  • Termometr z powłoką PFA zawiera szkło i ciecz na wypadek stłuczenia; wypełniony cieczą organiczną lub certyfikowanym płynem EnviroKleen Enviro-Safe®
  • Trwale utrwalone oznaczenia termometru i szkło bezołowiowe.
  • Zawiera indywidualny raport kalibracji termometru określający poprawki do jednej dziesiątej najmniejszego podziału, unikalny numer raportu i standardy NIST użyte do kalibracji.
  • Indywidualnie serializowany i wyprodukowany w USA
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)