BAB610010400
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Incubator Verification Thermometer
temp 25-45 °C, bottle volume 60 mL, Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PFA (coated)
Właściwości
graduation 0.1 °C
Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
Thermometer fill,Organic Liquid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61001-0400
temp measuring range
25-45 °C
accuracy: ±0.2 °C
Długość
7.5 in. (190 mm)
objętość butelki
60 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Weryfikacja temperatury próbek w inkubatorach
- Przydatny do dokładnych odczytów temperatury bez zanieczyszczenia próbki
- Napełniona butelka (w zestawie) imituje próbkę
- Termometr z powłoką PFA zawiera szkło i ciecz na wypadek stłuczenia; wypełniony cieczą organiczną lub certyfikowanym płynem EnviroKleen Enviro-Safe®
- Trwale utrwalone oznaczenia termometru i szkło bezołowiowe.
- Zawiera indywidualny raport kalibracji termometru określający poprawki do jednej dziesiątej najmniejszego podziału, unikalny numer raportu i standardy NIST użyte do kalibracji.
- Indywidualnie serializowany i wyprodukowany w USA
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)