Kluczowe dokumenty
BAB610000800
SP Bel-Art® H-B Frio-Temp® Calibrated Electronic Verification Lollipop Stem Thermometer
temp. range at 0-70 °C, 0 and 50°C Calibration, bottle volume 30 mL , with organic liquid
Synonim(y):
Cyfrowy termometr do butelek Lollipop, Termometr butelkowy ogólnego przeznaczenia
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.71
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
plastic bottle
stainless steel probe
Właściwości
0 and 50°C Calibration
Max/Min
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61000-0800
range of application measuring range
0-70 °C, accuracy: ±0.5 °C, resolution: 0.1 °F/C
Parametry
temp. range at 0-70 °C
wys. × szer.
114 mm × 38 mm
objętość butelki
30 mL
30 mL , with organic liquid
dł. sondy
50 mm , 2"
moc baterii
(CR2032)
Opis ogólny
Cyfrowe termometry weryfikujące sprawdzają temperaturę próbek wewnątrz lodówek i inkubatorów bez użycia kabla. Umieść całą jednostkę cyfrową bezpośrednio w lodówce, inkubatorze lub pomieszczeniu.
Uwaga: Nie stosować w piekarnikach lub zamrażarkach.
Cechy i korzyści
  • Dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki uzyskuje się za pomocą butelki wypełnionej płynem lub szklanymi kulkami (w zestawie), która naśladuje próbkę.
  • Wszystkie modele zawierają akredytowaną dokumentację kalibracyjną spełniającą wymagania normy ISO 17025
  • Testowane i kalibrowane w wyłącznym, potrójnie akredytowanym/rejestrowanym laboratorium ISO/IEC 17025:2017, akredytowanym przez A2LA (certyfikat #2448.01), w oparciu o sprzęt, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST.
  • Zawiera wielojęzyczne instrukcje (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) Indywidualnie serializowane, oznaczone znakiem CE
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)