BAB605100000
SP Bel-Art® H-B Enviro-Safe® Dry Block/Incubator Liquid-In-Glass Thermometer
temp 24-57 °C, immersion level, 35 mm Partial Immersion: (1.4”)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
graduation 0.5 °C
immersion level 35 mm Partial Immersion: (1.4”)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60510-0000
temp measuring range
24-57 °C
accuracy: 0.5 °C
Opis ogólny
Te wyprodukowane w USA termometry 1308 o długości 175 mm (6,9 cala) są przyjazne dla środowiska z certyfikatem EnviroKleen i zawierają w 100% nietoksyczny, nieszkodliwy, biodegradowalny, zielony płyn 1308 na białym szkle z tyłu oraz nadające się do recyklingu opakowanie Safety-Pak. Termometry 1308 mają taką samą dokładność jak podobne termometry rtęciowe, ale bez zagrożeń. Pozycja B60510-0100 posiada flouropolimerową powłokę zabezpieczającą PFA, która chroni ciecz i szkło w przypadku stłuczenia.
Cechy i korzyści
Te wyprodukowane w USA termometry 1308 o długości 175 mm (6,9 cala) są przyjazne dla środowiska z certyfikatem EnviroKleen i zawierają w 100% nietoksyczny, nieszkodliwy, biodegradowalny, zielony płyn 1308 na białym szkle z tyłu oraz nadające się do recyklingu opakowanie Safety-Pak. Termometry 1308 mają taką samą dokładność jak podobne termometry rtęciowe, ale bez zagrożeń. Pozycja B60510-0100 posiada flouropolimerową powłokę zabezpieczającą PFA, która chroni ciecz i szkło w przypadku stłuczenia. Indywidualnie serializowane i ręcznie sprawdzane przez nasz amerykański zespół ds. jakości. Są one pakowane z wielojęzyczną (angielską, francuską, niemiecką, włoską, portugalską i hiszpańską) deklaracją dokładności wskazującą dokładność identyfikowalną z NIST.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)