Merck
B83800
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
70%
Synonim(y):
4-Bromo-o-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
Beilstein:
2040354
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
70%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
gęstość
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)cc1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
QOGHRLGTXVMRLM-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder 3-bromo-o-xylene
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Mechanism of disorders of reproductive function after exposure to 4-brom-o-xylol (experimental studies)].
M A Fesenko
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (3)(3), 48-49 (1989-01-01)
V V Iaglov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 23-25 (1991-01-01)
The article contains a comparative analysis of experimental data on the assessment of the general toxicological, gonadotrophic effects and morphofunctional reactions of tissue basophils under the influence of 4-bromine-o-xylene, carbon disulfide and pyracryl. Established was the gonadotrophic action of pyracryl
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 419-430 (2012-03-21)
In the present work, we reported a combined experimental and theoretical study on molecular structure, vibrational spectra and NBO analysis of 4-bromo-o-xylene (BOX). The FT-IR (400-4000 cm(-1)) and FT-Raman spectra (50-3500 cm(-1)) of BOX were recorded. The molecular geometry, harmonic