Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-757-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
54-58 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
NCCTVAJNFXYWTM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone (TBQ, TBBQ, tBQ, BuBQ, BQ , tert-butyl-p-quinone) is a 1,4-benzoquinone derivative. It is a major metabolite of the food additive, butylated hydroxyanisole (BHA). TBQ is reported to be strongly cytotoxic in human monocytic leukemia U937 cells. TBQ is an oxidation product of 2-tert-butylhydroquinone (TBHQ). Studies confirm that TBQ induces apoptosis and cell proliferation inhibition in chronic myelogenous leukemia (CML) cells. Its binding interactions with lysozyme has been examined and found to be intermediate between BHA and TBHQ. It has been reported to be synthesized by the titanium superoxide catalyzed oxidation of 2-tert-butylphenol using aq. 30% H2O2. TBQ is one of the main neoformed compounds from TBHQ decomposition in PLA-TBHQ film (Poly lactic acid).
Application
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone may be used in the synthesis of azatrioxa[8]circulene.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description ≥98.0% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥98.0% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 54-58 °C (lit.) | mp 127-129 °C (lit.) | mp 123-125 °C | mp 253-257 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form - | form - | form - |
| functional group ketone | functional group - | functional group ketone | functional group ether, ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?