Merck
B12687
Sigma-Aldrich
5-Oxo-5-phenylvaleric acid
96%
Synonim(y):
4-Benzoylbutyric acid
Wybierz wielkość
10 G
844,00 zł
25 G
1365,00 zł
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
844,00 zł
25 G
1365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Beilstein:
641947
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
126-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)