Merck
ALD01730
Sigma-Aldrich
3-methyl-2-(methylphenyl-1-ylamino)butan-1-ol
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCC(C)(C)NC1=CC=CC=C1C
InChI
1S/C12H19NO/c1-10-6-4-5-7-11(10)13-12(2,3)8-9-14/h4-7,13-14H,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
QNYAMNLTWVXKEX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)