ALD01662
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-9H-fluoren-2-amine
About This Item
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CCOCC1=CC=CC=C1)(C)NC2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
InChI
1S/C25H27NO/c1-25(2,14-15-27-18-19-8-4-3-5-9-19)26-22-12-13-24-21(17-22)16-20-10-6-7-11-23(20)24/h3-13,17,26H,14-16,18H2,1-2H3
Klucz InChI
ZHIWNDDZLBTMEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3