Merck
ALD00618
Sigma-Aldrich
(+)-PI Reagent
≥95%
Synonim(y):
(2S,3aR,5S,7aR)-7a-metylo-2-((perfluorofenylo)tio)-5-(prop-1-en-2-ylo)heksahydrobenzo[d][1,3,2]oksatiafosforo-2-siarczek, Odczynnik do inkorporacji fosforu
Wybierz wielkość
500 MG
791,00 zł
5 G
2890,00 zł
25 G
8430,00 zł
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
791,00 zł
5 G
2890,00 zł
25 G
8430,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16F5OPS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
crystals
mp
119-124 °C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@H]3[C@](O2)(CC[C@@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m0/s1
Klucz InChI
CZCFCQOKUBIPHN-DWBMIXFYSA-N
Zastosowanie
Odczynnik (+)-PI to odporny na działanie powietrza i wilgoci odczynnik opracowany w laboratorium Barana do stereospecyficznej syntezy chiralnych fosfin i nukleotydów metylofosfonianowych. Dostępny jest również enancjomer, (-)-PI Reagent.
Dowiedz się więcej o odczynnikach PI i PSI.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongmin Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(12), 5785-5792 (2020-02-29)
Phosphorus Incorporation (PI, abbreviated Π) reagents for the modular, scalable, and stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides are reported. Synthesized from trans-limonene oxide, this reagent class displays an unexpected reactivity profile and enables access to chemical space distinct
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.