Merck
ALD00192
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Wybierz wielkość
10 G
4820,00 zł
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
4820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClFO2S
Masa cząsteczkowa:
194.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
35-40 °C
ciąg SMILES
ClC1=C(S(F)(=O)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
UOECQWWSUHZUMI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.