Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł 160,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł 1402,50 zł |
Informacje o tej pozycji
160,50 zł
Cena katalogowa214,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
75%
form
solid
impurities
20% acenaphthene
bp
280 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChI key
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 75% | description ~75% | description technical grade, 75% | description 75%, technical grade |
| assay 75% | assay ~75% | assay 75% | assay 75% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.402 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 78-82 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| bp 280 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 94-95 °C/12 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acenaphthylene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
208-96-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?