Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 674,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
~75%
Form:
liquid
674,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~75%
Quality Segment
form
liquid
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC1=CC(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-17(19)14(2)15(3)18(16)20/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI key
APNQQQRDLMWNLM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ~75% | assay 75% | assay 75% | assay 75% |
| form liquid | form solid | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?