Merck
239380
Sigma-Aldrich
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
Synonim(y):
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
100 G
192,50 zł
500 G
577,50 zł
192,50 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
192,50 zł
500 G
577,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.17 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
192,50 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
75%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
aldehyde
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)