Przejdź do
C8601
Z-Pro-OH
99%
Synonim(y):
Z-L-Proline
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
302,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-557-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
88579
302,25 zł
Cena katalogowa403,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
NMR: suitable
color
white
mp
76-78 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Application
Z-Pro-OH can be used:
  • As a starting material to prepare aib-pro endothiopeptides of pharmacological importance.
  • To prepare biologically significant fluorophore-labeled peptide tetramers or dimers.
  • As a reactant to synthesize benzoxazole derived human neutrophil elastase (HNE) inhibitors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9631096270737348
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
bio NMR: suitable
assay
99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
97% (CP)
mp
76-78 °C (lit.)
mp
104-107 °C
mp
155-158 °C
mp
133-135 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
optical activity
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −70±2°, c = 2% in ethanol
optical activity
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)