Przejdź do
73328
Trimethylsilyl cyanide
technical, ≥95% (GC)
Synonim(y):
Cyanotrimethylsilane, TMSCN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-657-3
Beilstein/REAXYS Number:
1737612
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
InChI key
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethylsilyl cyanide (TMSCN) can be used as a reagent in the:
  • Cyanosilylation of carbonyl compounds using various catalysts.
  • Synthesis of α-aminonitriles by one-pot, three-component Strecker reaction of ketones with various amines using Brønsted acid catalyst.
  • Cyanation of aryl halides using palladium-complex as a catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21284979989207810
description
technical, ≥95% (GC)
description
98%
description
technical, ≥80%
description
ACS reagent, ≥96.0%
assay
≥95% (GC)
assay
98%
assay
≥80%
assay
≥96.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
8-11 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
mp
89-92 °C (lit.)
mp
634 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
114-117 °C (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylsilyl cyanide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)