939544
(S)-tBuPHOX-Pd-MAH
Synonim(y):
bezwodnik (S)-tert-butylo-2-[2-(difenylofosfino)fenylo]-4,5-dihydrooksazolo-pald-maleinowy, bezwodnik (S)-tBuPHOX-Pd-maleinowy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Trost Asymmetric Allylic Alkylation
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
faint beige to dark beige-brown
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@@H]1[N]([Pd]23C4([H])=C3([H])C(OC4=O)=O)=C(C5=CC=CC=C5[P]2(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)OC1
InChI
InChI=1S/C25H26NOP.C4H2O3.Pd/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20;5-3-1-2-4(6)7-3;/h4-17,23H,18H2,1-3H3;1-2H;/q;;-1/p+1/t23-;;/m1../s1
Klucz InChI
FGSJOEKZZULTLF-MQWQBNKOSA-O
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)