Merck
939439
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid hydrazide
Synonim(y):
ADH, Dihydrazyd adypinowy kwasu hialuronowego, Dihydrazyd kwasu adypinowego, HA-ADH, Kwas hialuronowy
About This Item
Wzór liniowy:
(C14H23N3O10)n(C14H20N NaO11)m
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder or chunks (or Fibers)
Poziom jakości
kolor
white to faint yellow-brown
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1[C@H](O[*])[C@@H](C(NN)=O)O[C@H]([C@@H]1O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]([C@@H]3O)[C@@H](C(O[Na])=O)O[C@H]([C@@H]3O)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]4NC(C)=O)[*])[C@@H]2NC(C)=O
Opis ogólny
Hydrazyd kwasu hialuronowego jest wszechstronnym i innowacyjnym funkcjonalizowanym naturalnym polimerem, w którym cząsteczki kwasu karboksylowego kwasu hialuronowego są modyfikowane mono- i polifunkcyjnymi hydrazydami poprzez kontrolowaną syntezę. Kwas hialuronowy (HA), liniowy polisacharyd składający się z naprzemiennie połączonych 1,4 jednostek 1,3-liniowego kwasu glukuronowego i N-acetyloglukozaminy, jest kluczowym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Grupy hydrazydowe są wysoce reaktywne z aldehydami, co prowadzi do tworzenia acylowych wiązań hydrazonowych. Jest to szczególnie przydatne do łączenia glikoprotein lub węglowodanów w sposób specyficzny dla danego miejsca.
Zastosowanie
  • Hydrazyd kwasu hialuronowego może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań. Wykorzystując kontrolowaną modyfikację hydrazydową kwasu hialuronowego, produkt ten może być wykorzystywany do tworzenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb różnych dziedzin, w tym badań biomedycznych, farmaceutyków i inżynierii tkankowej.
  • Zastosowania obejmują:
  • opracowywanie nowych systemów dostarczania leków, takich jak proleki
  • Badanie ruchliwości komórek w rusztowaniach do hodowli komórkowych 3D
  • Inżynieria biokompatybilnych rusztowań i hydrożeli dla obszarów takich jak inżynieria tkanki chrzęstnej.
  • Hydrazyd kwasu hialuronowego może być również stosowany jako półprodukt do syntezy innych pochodnych kwasu hialuronowego z różnymi grupami funkcyjnymi.
Cechy i korzyści
  • Biokompatybilny i biodegradowalny
  • Sfunkcjonalizowany w ponad 60%
  • Możliwość dostosowania do wiązania dodatkowych grup funkcyjnych lub cząsteczek biochemicznych
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G D Prestwich et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 53(1-3), 93-103 (1998-09-19)
Controlled modification of the carboxylic acid moieties of hyaluronic acid with mono- and polyfunctional hydrazides leads to biochemical probes, biopolymers with altered physical and chemical properties, tethered drugs for controlled release, and crosslinked hydrogels as biocompatible scaffoldings for tissue engineering.