Kluczowe dokumenty
938165
Silica
hollow nanoparticles, 500 nm particle size, pore size 40 Å
Synonim(y):
Hollow silica, Hollow silica nanospheres, Hollow silicon dioxide, Silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
wielkość cząstki
500 nm
wielkość porów
40 Å pore size
tw
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)