Merck
935433
Sigma-Aldrich
Heparin methacrylate (HepMA)
Synonim(y):
Biodrukowanie 3D, Bioprinting, HepMA, Heparyna, Hydrożel, Metakrylan heparyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Degree of functionalization: 10-30% methacrylation
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks (or fibers)
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Metakrylan heparyny (HepMa) to funkcjonalizowany naturalny polimer, który może być wykorzystywany w biodruku 3D i inżynierii tkankowej.
Heparyna jest naturalnie występującym liniowym biopolimerem i wysoce siarczanowanym glikozoaminoglikanem (GAG). Badania wykazały, że heparyna może modulować wiązanie białek macierzy zewnątrzkomórkowej oraz sekwestrować czynniki wzrostu i cytokiny, czyniąc je użytecznymi w zastosowaniach 3D. Metakrylanowa funkcjonalizacja heparyny umożliwia sieciowanie termiczne lub fotochemiczne poprzez kowalencyjne sprzężenie. Heparyny wykazują wysoką gęstość ładunku anionowego, aby promować duże współczynniki pęcznienia w wodzie.
Zastosowanie
Hydrożele na bazie heparyny są szeroko stosowane w inżynierii tkankowej, biodruku 3D i dostarczaniu leków.
Cechy i korzyści
  • Kontrola partii oferuje powtarzalne modele do przedklinicznych testów toksykologicznych i badań przesiewowych leków.
  • Wydłużony okres trwałości i stabilności
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anastasia Nilasaroya et al.
Biomaterials, 29(35), 4658-4664 (2008-09-19)
Synthetic scaffolds show great promise for use in tissue engineering due to their ability to mimic some aspects of the extracellular matrix, however, their use has been hindered by the lack of inherent recognition sites that are required for protein
Hangjun Ding et al.
ACS nano, 8(5), 4348-4357 (2014-04-18)
The emergence of flexible and stretchable electronic components expands the range of applications of electronic devices. Flexible devices are ideally suited for electronic biointerfaces because of mechanically permissive structures that conform to curvilinear structures found in native tissue. Most electronic
Danielle S W Benoit et al.
Biomaterials, 28(1), 66-77 (2006-09-12)
Poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels functionalized with heparin were utilized as a three-dimensional culture system for human mesenchymal stem cells (hMSCs). Heparin-functionalized hydrogels supported hMSC viability, as quantified through live/dead imaging, and induced osteogenic differentiation, as measured by increased alkaline phosphatase