925926
Methacrylated Silk Fibroin
Synonim(y):
SilMA, Silk fibroin
About This Item
Polecane produkty
opis
Degree of substitution ~20%
Poziom jakości
Postać
(Powder or sponge)
masa cząsteczkowa
average mol wt >10000
zanieczyszczenia
≤0.5% hybrid protein content (m/m)
≤0.5% total carbohydrate (m/m)
≤10 μg/mL heavy metal content
kolor
white to off-white
pH
6-7 ( in water)
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1