933732
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 5,000
Synonim(y):
PEG-b-PEI, PEG-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder and chunks
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG Mn 5,000 Da
PEG average Mn 5,000
PEI Mn 5,000 Da
PEI average Mn 5,000
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3