Merck
93315
Sigma-Aldrich
Tris(tert-butyldimethylsilyl) phosphite
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H45O3PSi3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.78
Beilstein:
4437247
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 93315 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445
bp
82-84 °C/0.2 mmHg
mp
4-6 °C
gęstość
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H45O3PSi3/c1-16(2,3)23(10,11)19-22(20-24(12,13)17(4,5)6)21-25(14,15)18(7,8)9/h1-15H3
Klucz InChI
PEHSJBUJMHHQDE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent used for the preparation of phosphonic acid silyl esters from halides; the TBDMS esters are more stable than the corresponding TMS esters[1]; review[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.-L. Montero et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1163-1163 (1987)
L. Wozniak et al.
Tetrahedron, 45, 2465-2465 (1989)