Merck
931012
Sigma-Aldrich
9,9′-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
DCzTrz
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H29N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
energy gap
0.25 eV
strata
0.5% TGA, >300 °C (weight loss)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λem 449 nm±10 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO 5.88 eV 
LUMO 2.86 eV 
λ
in toluene
absorpcja UV
λ: 337 nm±5 nm Amax
Powiązane kategorie
Zastosowanie
DCzTrz może być stosowany w badaniach nad organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED). Może być stosowany jako warstwa transportująca elektrony, ułatwiając efektywne wstrzykiwanie i transport ładunków ujemnych (elektronów) z katody do warstwy emisyjnej. DCzTrz został przebadany pod kątem jego potencjalnego zastosowania jako materiału transportującego elektrony, aby pomóc w ekstrakcji i gromadzeniu ładunków ujemnych generowanych w warstwie aktywnej w organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV).
Zastosowanie jako materiały OLED: Materiały TADF, niebieski domieszka
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mounggon Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(15), 2515-2520 (2015-03-11)
High quantum efficiency above 18% and extended lifetime three times longer than that of phosphorescent organic light-emitting diodes (OLEDs) are demonstrated in blue thermally activated delayed fluorescent OLEDs.