Merck
930865
Sigma-Aldrich
[CpNi(IPr)Cl]
≥95%
Synonim(y):
Cyclopentenylchloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]nickel
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H41ClN2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.83
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.04
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
[CpNi(IPr)Cl] is an air and moisture stable Ni NHC catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of amides.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suzuki?Miyaura Cross-Coupling of Amides Using Well-Defined, Air- and Moisture-Stable Nickel/NHC (NHC = N-Heterocyclic Carbene) Complexes
Buchspies J., et al.
Catalysts, 10, 372-372 (2020)