Merck
929514
Sigma-Aldrich
ItHept HCl
≥95%
Synonim(y):
Chlorek 1,3-bis(3-etylopentan-3-ylo)-1H-imidazolo-3-ium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H33ClN2
Masa cząsteczkowa:
300.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
CCC(CC)(CC)N1C=[N+](C(CC)(CC)CC)C=C1.[Cl-]
Klucz InChI
RQFXMBPPYZXOIW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
ItHept HCl jest N-alkilowym ligandem NHC o zademonstrowanych zastosowaniach w następujących reakcjach. Katalizowana przez Au hydratacja, katalizowane przez Cu hydroborowanie, katalizowane przez Ag hydroborowanie, katalizowane przez Cu sprzęganie C-O oraz katalizowane przez Pd sprzęganie C-C i C-N. Ligand ten charakteryzuje się znacznie większą objętością steryczną w porównaniu z ItBu (659983) przy jednoczesnym zachowaniu σ-donacji i σ-akceptacji właściwych dla ligandów N-alkilowych NHC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions