928771
Microdot tips
Stainless steel, lavender, 30G, 0.25"
Synonim(y):
Dysza do biodruku, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
opis
Microdot tips, Stainless steel, lavender, 30G, 0.25" ID 0.006" 50/box
Zastosowanie
Te końcówki mikrodozujące są kompatybilne z materiałami wypełnionymi drobnymi cząsteczkami i mogą wytwarzać precyzyjne mikrodepozyty o wielkości nawet 100 μm. Wolne od zadziorów, polerowane, pasywowane końcówki dozujące ze stali nierdzewnej z polipropylenowymi piastami SafetyLok dla bezpiecznego dopasowania do zbiorników beczkowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)