Merck
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-triphenylcyclotrisiloxane
technical, mixture of isomers of cis and trans
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O3Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.67
Beilstein:
2954104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
gęstość
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
Klucz InChI
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)