922854
TpOx-Ph-m-CF3
Synonim(y):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(3-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Polecane produkty
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
pasmo wzbronione
2.94 eV (Optical, Solution state)
temp. przejścia
crystalline phase to discotic phase 132 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 243 °C (heating)
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.4 mg/mL, DMSO < 0.27 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmaks.
271 nm in ethyl acetate
εmax
73,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescencja
λem 503 nm, quantum yield 0.48 (pSS(nm) = 232; Fluorescence lifetime (ns) = 7.07)
Energia orbitalna
HOMO -5.47 eV (CV)
LUMO -2.52 eV (CV)
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.