Merck
917346
1,3,5-Trimethoxy-13C3-benzene
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.17
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3]OC1=CC(O[13CH3])=CC(O[13CH3])=C1
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)