Merck
915505
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
wielkość cząstki
5 nm (core)
grupa funkcyjna
methacrylate
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Cechy i korzyści
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
  • Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.