The charge information is not determined for this product. This product does not contain a secondary amine group in the structure.
Kluczowe dokumenty
914878
Silica
mesoporous, 200 nm particle size, pore size ~2 nm
Synonim(y):
Porowata krzemionka
Wybierz wielkość
710,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
710,00 zł
Polecane produkty
Formularz
mesoporous
Poziom jakości
wielkość cząstki
200 nm
wielkość porów
~2 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
can you please told me about the charge (means negative or Positive charge on the surface of silica nanoparticles) on this silica nanopartilces and does it have secondary amine group in the structure?