Merck
913677
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 500 nm particle size
Synonim(y):
TiO2 nanoparticles, TiOxide
Wybierz wielkość
1 ML
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
10 wt. % in ethanol
wielkość cząstki
500 nm
ciąg SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review.
Ghosh S S and Das A P
Toxicological & Environmental Chemistry, 491-514 (2015)
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Produkty
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.