Merck
912522
Sigma-Aldrich
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate
≥95%
Synonim(y):
Odczynnik do cyklopropanowania Suero
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16I2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.06
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
94-95 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
2,2-dijodooctan adamantanylu jest odczynnikiem do fotocyklopropanowania zdolnym do funkcjonalizacji na późnym etapie. Cyklopropanowanie styrenów przebiega w obecności światła widzialnego, bez potrzeby stosowania fotokatalizatora.
Produkt może być stosowany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
Ten produkt nie jest dostępny w Europie.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A transition-metal-free & diazo-free styrene cyclopropanation
Herraiz A G and Suero M G
Chemical Science, 10, 9374-9379 (2019)
Powiązane treści
The Suero research group has developed new catalytic methods involving conceptually-novel radical carbenoids, carbyne equivalents, and metal-carbynoids and studied their behavior towards fine & feedstock chemicals as well as medically relevant agents.