Merck
912301
Sigma-Aldrich
di-n-butylammonium tetramethylammonium lead(II) hexadecaiodide
greener alternative
n = 5
Synonim(y):
(BA)2(MA)4Pb5I16, Heksadecaiodopentaplumbian bis(butyloamoniowy) tetrakis(metyloamoniowy), Perowskit 2D
Wybierz wielkość
1 G
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H48N6Pb5I16
Masa cząsteczkowa:
3343.02
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[NH3+]C.[NH3+]C.CCCC[NH3+].CCCC[NH3+].[NH3+]C.[NH3+]C
InChI
1S/2C4H11N.4CH5N/c2*1-2-3-4-5;4*1-2/h2*2-5H2,1H3;4*2H2,1H3/p+6
Klucz InChI
JHERJNURAJDMBS-UHFFFAOYSA-T
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem "efektywności energetycznej".
Zastosowanie
Perowskity 2D zostały wykorzystane jako materiał aktywny w wielu zastosowaniach, takich jak diody emitujące światło, fototranzystory[1],[2] i ogniwa słoneczne.[3] W przeciwieństwie do perowskitów 3D, te warstwowe materiały zapewniają wyższą stabilność na wilgoć i dłuższą żywotność urządzenia.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingjian Yuan et al.
Nature nanotechnology, 11(10), 872-877 (2016-06-28)
Organometal halide perovskites exhibit large bulk crystal domain sizes, rare traps, excellent mobilities and carriers that are free at room temperature-properties that support their excellent performance in charge-separating devices. In devices that rely on the forward injection of electrons and
Duyen H Cao et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(24), 7843-7850 (2015-05-29)
We report on the fabrication and properties of the semiconducting 2D (CH3(CH2)3NH3)2(CH3NH3)(n-1)Pb(n)I(3n+1) (n = 1, 2, 3, and 4) perovskite thin films. The band gaps of the series decrease with increasing n values, from 2.24 eV (CH3(CH2)3NH3)2PbI4 (n = 1)
Yuchuan Shao et al.
Nano letters, 17(12), 7330-7338 (2017-11-08)
Recently, two-dimensional (2D) organic-inorganic perovskites emerged as an alternative material for their three-dimensional (3D) counterparts in photovoltaic applications with improved moisture resistance. Here, we report a stable, high-gain phototransistor consisting of a monolayer graphene on hexagonal boron nitride (hBN) covered