Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8700,00 zł
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=[13CH]N=[13C]1[13C]2=O)[13C]1=NC(N2C)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
SLGRAIAQIAUZAQ-PQVJJBODSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description ≥99 atom %, ≥98% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 99% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom %, D, 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| assay ≥95% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay 95% (CP) | assay 99% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?