Merck
731242
Sigma-Aldrich
Yohimbine-(methyl-13C,d3 ester)
≥99 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC20D3H23N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
 13C
 D
≥99 atom %
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
288-290 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+/m0/s1/i1+1D3
Klucz InChI
BLGXFZZNTVWLAY-BRIZNRDQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danuše Tarkowská
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-28)
Many substances of secondary plant metabolism have often attracted the attention of scientists and the public because they have certain beneficial effects on human health, although the reason for their biosynthesis in the plant remains unclear. This is also the