Kluczowe dokumenty
909300
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 16,000
Synonim(y):
COOH-PEG-PDLA, COOH-PEG-PLA, Kwas karboksylowy PEG-PDLA, Kwas karboksylowy-PEG-PLA
Wybierz wielkość
560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
560,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder or chunks
masa cząsteczkowa
PDLA average Mn 16,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.