Kluczowe dokumenty
904759
Polyethylenimine, branched
average Mw ~270,000 by LS
Synonim(y):
PEI
About This Item
Polecane produkty
opis
Identity:Conforms to structure
Próba
>93% (KFT)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~90 kDa by LS
average Mw ~270,000 by LS
kolor
colorless to pale yellow
bp
250 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Klucz InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.