Przejdź do
904716
(CAAC-Cy)Rh(COD)Cl
powder or crystals
Synonim(y):
[2-[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-ylidene]chloro[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]Rhodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H47ClNRh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.07
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
1428,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(CAAC-Cy)Rh(COD)Cl,
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: rhodium
storage temp.
−20°C
Application
(CAAC-Cy)Rh(COD)Cl is a selective hydrogenation catalyst used for the hydrogenation of a variety of arenes including fluoroarenes giving access to all-cis-multifluorinated cycloalkanes.1
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
661023227951904805
description
-
description
95%
description
98%
description
≥95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: rhodium
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)