Przejdź do
806927
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
Synonim(y):
Porous Silica, SBA-16, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-545-4
MDL number:
eCl@ss:
38190401
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: silicon
surface area
500-700 m2/g
particle size
<150 μm
pore size
0.6-0.8 cm3/g pore volume, 4-6 nm pore diameter, 5 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
catalysts
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
The pore structure of SBA-16 is a cubic Im3m-type, three dimensional cage. Its mass transfer kinetics is better than that of SBA-15.
Application
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
904384904457904422
description
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
description
monodisperse, non-porous, 50 μm
description
monodisperse, non-porous, 1.0 μm
description
monodisperse, non-porous, 300 nm
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
particle size
<150 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
surface area
500-700 m2/g
surface area
-
surface area
-
surface area
-
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
core: silicon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)