Kluczowe dokumenty
904163
Glycochenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19?,20?,21-,24?,25+,26-/m1/s1/i8D2,12D2
Klucz InChI
GHCZAUBVMUEKKP-KWFHFAJKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?