Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł 342,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł 1177,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1854888
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
342,75 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424
density
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 3-hydroxypropionate is a key starting material for the synthesis of wortmannilactone C. It can also be used to prepare three-dimensional metal-fullerene frameworks (MFFs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description analytical standard |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form crystals |
| density 0.990 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.052 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.988 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.424 | refractive index n20/D 1.446 | refractive index n20/D 1.420 | refractive index - |
| functional group ester, hydroxyl | functional group ester, hydroxyl, ether | functional group ester, nitrile | functional group - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?