Przejdź do
94056
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3[C(CH3)3]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1909579
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
InChI key
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Application
The 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene may find the following uses:
  • The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
  • Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterization of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42763223778T49409
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
97%
description
98%
form
crystals
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
97%
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
bp
277 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)