Merck
901940
Sigma-Aldrich
Graphene oxide
greener alternative
pH stabilized, dispersion (in 0.05 M HEPES buffer), pH 7.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion (in 0.05 M HEPES buffer)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1 mg/mL
pH
7.5
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Niniejszy produkt należy do kategorii "Enabling category of greener alternatives", a zatem jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Wysoko skoncentrowane arkusze tlenku grafenu zapewniają niezbędną lepkość do łączenia materiałów elektrod i umożliwiają drukowanie 3D. Wykorzystanie wody jako zielonego rozpuszczalnika sprawia, że ten wodny system atramentowy jest wykonalny pod względem bezpieczeństwa przetwarzania i suszenia oraz niskich kosztów. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Tlenek grafenu (GO) może być sprzężony z polimerem w celu utworzenia materiałów hybrydowych do wykrywania kalmoduliny. Może być również stosowany w tworzeniu membran osmotycznych do potencjalnego wykorzystania w zastosowaniach związanych z zanieczyszczeniem.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Thin-film composite forward osmosis membranes functionalized with graphene oxide-silver nanocomposites for biofouling control
Faria AF, et al.
Journal of Membrane Science , 525(28), 146-156 (2017)
Graphene-Oxide-Conjugated Polymer Hybrid Materials for Calmodulin Sensing by Using FRET Strategy
Yuan H, et al.
Advances in Functional Materials, 25(28), 4412-4418 (2015)
Wei Shao et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(12), 6966-6973 (2015-03-13)
In this work, we report a facile and green approach to prepare a uniform silver nanoparticles (AgNPs) decorated graphene oxide (GO) nanocomposite (GO-Ag). The nanocomposite was fully characterized by transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared (FTIR) spectra, ultraviolet-visible (UV-vis)
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 32(10), 2458-2463 (2016-02-26)
The interaction between graphene oxide (GO) and lipid bilayers is important for fundamental surface science and many applications. In this work, isothermal titration calorimetry (ITC), cryo-TEM, and fluorescence spectroscopy were used to study the adsorption of three types of liposomes.
Produkty
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.